Natriumoctadecylsulfat, (max. 7% H₂O) 98% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Sodium Stearyl sulphate, n-Octadecyl sulphate, sodium salt, Sodium n-octadecylsulphate, Octadecyl sulphuric acid salt
A15042.03 A15042.06 A15042.14
A15042.03EA 72.6 EUR
A15042.03 A15042.06 A15042.14
Natriumoctadecylsulfat, (max. 7% H₂O) 98% (Trockengewicht)
Natriumoctadecylsulfat
Purity: 98% CAS No.: 1120-04-3 Molecular Formula: C18H37NaO4S Formula Weight: 372.55 Melting Point: 176-180° Beilstein Reference: 3640871
Formel: C₁₈H₃₇NaO₄S
Molekulargewicht: 372.55 g/mol
Schmelzpunkt: 176…180 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007469
CAS-Nummer: 1120-04-3
EINECS: 214-295-0