Natriumdodecylsulfat (SDS) 99% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
230421000 230425000 230420250 230420025 230420100
ACRO230421000EA 104 EUR
ACRO230421000 ACRO230425000 ACRO230420250 ACRO230420025 ACRO230420100
Natriumdodecylsulfat (SDS) 99% für die Biochemie
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Molekulargewicht: 288.38 g/mol
Schmelzpunkt: 206 °C
Flammpunkt: >150 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 3 h)
Solubility (3 % in water) Clear colorless
GC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04
Chloride (Cl) ≤500 ppm