1,5-Pentandithiol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,5-Dimercaptopentane
B25665.06 B25665.14
B25665.06EA 27 EUR
B25665.06 B25665.14
1,5-Pentandithiol 96%
1,5-Pentandithiol
Purity: 96% CAS No.: 928-98-3 Molecular Formula: HS(CH2)5SH Formula Weight: 136.28 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5194 Odour: Unpleasant Melting Point: -72° Boiling Point: 216-218° Beilstein Reference: 1732335 UN No.: 3334 MDL No.: MFCD00004908
Formel: C₅H₁₂S₂
Siedepunkt: 216…218 °C
Schmelzpunkt: –72 °C
Dichte: 1.016
Flammpunkt: 95 °C (203 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004908
CAS-Nummer: 928-98-3
EINECS: 213-194-9
ADR: 9,III