1-Propanthiol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: n-Propanethiol, Propyl mercaptan, n-Propyl mercaptan, 1-Mercaptopropane
unter Argon abgefüllt
43420.AE 43420.AP
43420.AEEA 30.6 EUR
43420.AE 43420.AP
1-Propanthiol ≥98%
1-Propanthiol
Purity: 98% CAS No.: 107-03-9 Molecular Formula: C3H8S Formula Weight: 76.16 Flash Point: -20°(4°F) Physical Form: Liquid, Packaged under argon Density: 0.8410 Refractive Index: 1.4380 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless Odour: Stench Melting Point: -113° Boiling Point: 67-68° UN No.: 2402 MDL No.: MFCD00004900
Formel: C₃H₈S
Molekulargewicht: 76.16 g/mol
Siedepunkt: 67…68 °C
Schmelzpunkt: –113 °C
Dichte: 0.8410
Flammpunkt: –20 °C (4 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004900
CAS-Nummer: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
UN-Nummer: 2402
ADR: 3 II