1-Octadecanthiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
n-Octadecyl mercaptan, n-Octadecanethiol, Stearyl mercaptane, 1-Mercaptooctadecane, Octadecane-1-thiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
74731-250G
74731-50G
SIAL74731-250GEA
318
EUR
SIAL74731-250G
SIAL74731-50G
1-Octadecanthiol, Sigma-Aldrich®
1-Octadecanthiol
Formel:
C₁₈H₃₈S Molekulargewicht: 286.57 g/mol Siedepunkt: 204 Schmelzpunkt: 28…31 °C Dichte: 0.8475 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004886 CAS-Nummer: 2885-00-9 EINECS: 220-744-1 UN-Nummer: 3335 ADR: 9 |