1-Octadecanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: n-Octadecyl mercaptan, n-Octadecanethiol, Stearyl mercaptane, 1-Mercaptooctadecane, Octadecane-1-thiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14444.0050 8.14444.0250 8.14444.8000 8.14444.0010
8.14444.0050EA 50.1 EUR
8.14444.0050 8.14444.0250 8.14444.8000 8.14444.0010
1-Octadecanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Octadecanthiol
Formel: C₁₈H₃₈S
Molekulargewicht: 286.57 g/mol
Siedepunkt: 204
Schmelzpunkt: 28…31 °C
Dichte: 0.8475 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004886
CAS-Nummer: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
UN-Nummer: 3335
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 28 - 31 °C
Molar Mass 286.55 g/mol
Boiling Point 366 °C
Vapor Pressure  - 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 185 °C
Refractive Index 1.4645 (20 °C, 589 nm)
Density 0.847 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 200 °C