1-Dodecanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Mercaptan C12, 1-Mercaptododecane, n-Dodecanethiol, Lauryl mercaptan, n-Dodecyl mercaptan, NDM
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20544.0250
8.20544.1000
8.20544.9011
8.20544.9170
8.20544.0250EA
52.6
EUR
8.20544.0250
8.20544.1000
8.20544.9011
8.20544.9170
1-Dodecanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Dodecanthiol
Formel:
C₁₂H₂₆S Siedepunkt: 269…273 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –7 °C Dichte: 0.855 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 84 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004885 CAS-Nummer: 112-55-0 EINECS: 203-984-1 UN-Nummer: 1760 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility |
|
Melting Point | -7 °C |
Molar Mass | 202.39 g/mol |
Boiling Point | 275 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.002 hPa (20 °C) |
Flash Point | 127 °C |
Refractive Index | 1.4587 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.845 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 230 °C |
Synonyms | Lauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan |
Hill Formula | C12H26S |
Chemical Formula | CH3(CH2)11SH |