1-Dodecanthiol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Mercaptan C12, 1-Mercaptododecane, n-Dodecanethiol, Lauryl mercaptan, n-Dodecyl mercaptan, NDM
117625000 117620025 117620100
ACRO117625000EA 50.8 EUR
ACRO117625000 ACRO117620025 ACRO117620100
1-Dodecanthiol 98%
1-Dodecanthiol
Formel: C₁₂H₂₆S
Siedepunkt: 266…283 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0.84 g/cm³
Flammpunkt: 128 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004885
CAS-Nummer: 112-55-0
EINECS: 203-984-1
UN-Nummer: 1760
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after reduction ≤0.01 %