1-Butanthiol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan
43421.AE 43421.AP 43421.AC
43421.AEEA 54 EUR
43421.AE 43421.AP 43421.AC
1-Butanthiol ≥98%
1-Butanthiol
Purity: 98% CAS No.: 109-79-5 Molecular Formula: C4H10S Formula Weight: 90.19 Flash Point: 2°(36°F) Physical Form: Liquid Density: 0.842 Refractive Index: 1.4425 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless Odour: Stench Melting Point: -116° Boiling Point: 98° Beilstein Reference: 1730908 Merck Reference: 14,1577 UN No.: 2347 MDL No.: MFCD00004905
Formel: C₄H₁₀S
Siedepunkt: 98 °C
Schmelzpunkt: –116 °C
Dichte: 0.842
Flammpunkt: 2 °C (36 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004905
CAS-Nummer: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN-Nummer: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1577