Glycerin 99.5+% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
184695000
184690025
ACRO184695000EA
99.5
EUR
ACRO184695000
ACRO184690025
Glycerin 99.5+% für die Spektroskopie
Glycerin
Formel:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Siedepunkt: 290 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 18 °C Dichte: 1.261 g/cm³ Flammpunkt: 160 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004722 CAS-Nummer: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.5 % (Coulometric) |
GC | ≥99.50 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |