Glycerin 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
158920010 158920025 158920250 158922500 158920100
ACRO158920010EA 92.8 EUR
ACRO158920010 ACRO158920025 ACRO158920250 ACRO158922500 ACRO158920100
Glycerin 99+%, reinst
Glycerin
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Siedepunkt: 290 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1.261 g/cm³
Flammpunkt: 160 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004722
CAS-Nummer: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.01 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %