1,5-Pentandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07061.0100 8.07061.0500 8.07061.9025
8.07061.0100EA 36.4 EUR
8.07061.0100 8.07061.0500 8.07061.9025
1,5-Pentandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,5-Pentandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molekulargewicht: 104.15 g/mol
Siedepunkt: 242
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 0.9941 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002978
CAS-Nummer: 111-29-5
EINECS: 203-854-4
Merck Index: 12,07256
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -16 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 240 - 242 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 136 °C
Refractive Index 1.4494 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 13.1 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 (H2O)
Ignition Point 330 °C