1,5-Pentandiol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
129950010
129951000
129955000
129950050
ACRO129950010EA
93.6
EUR
ACRO129950010
ACRO129951000
ACRO129955000
ACRO129950050
1,5-Pentandiol 98%
1,5-Pentandiol
Formel:
C₅H₁₂O₂ Molekulargewicht: 104.15 g/mol Siedepunkt: 242 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –18 °C Dichte: 0.994 g/cm³ Flammpunkt: 135 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002978 CAS-Nummer: 111-29-5 EINECS: 203-854-4 Merck Index: 12,07256 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Elemental Analysis | 14.96 to 16.17 % N |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Peroxides | ≤50 ppm |