1,4-Butandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01532.1000 8.01532.2500 8.01532.9025
8.01532.1000EA 62.4 EUR
8.01532.1000 8.01532.2500 8.01532.9025
1,4-Butandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,4-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 19,5…20 °C
Dichte: 1,017 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002968
CAS-Nummer: 110-63-4
EINECS: 203-786-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 19.5 - 20.0 °C
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 230 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 134 °C
Refractive Index 1.4446 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.4 - 15.3 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 385 °C