1,10-Decandiol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
181041000 181045000
ACRO181041000EA 45.8 EUR
ACRO181041000 ACRO181045000
1,10-Decandiol 99%
1,10-Decandiol
Formel: C₁₀H₂₂O₂
Siedepunkt: 297 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 71…75 °C
Dichte: 0,883 g/cm³ (80 °C)
Flammpunkt: 152 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004749
CAS-Nummer: 112-47-0
EINECS: 203-975-2
Merck Index: 13,02869
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 74 °C
GC ≥98.5 %