Methanol
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
8388.1 8388.2 8388.3 8388.4 8388.5 8388.6
ROTH8388.1EA 20.1 EUR
ROTH8388.1 ROTH8388.2 ROTH8388.3 ROTH8388.4 ROTH8388.5 ROTH8388.6
Methanol
Methanol
Formel: CH₃OH
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN-Nummer: 1230
ADR: 3,II
REACH-Nummer: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM