Methanol
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
4627.2
4627.1
4627.3
4627.4
4627.5
4627.6
ROTH4627.2EA
59.3
EUR
ROTH4627.2
ROTH4627.1
ROTH4627.3
ROTH4627.4
ROTH4627.5
ROTH4627.6
Methanol
Methanol
Formel:
CH₃OH Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN-Nummer: 1230 ADR: 3,II REACH-Nummer: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |