Methanol, niedriger Wassergehalt ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BakerDRY™, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
9097-12EA
153.4
EUR
9097-12
9097-10
Methanol, niedriger Wassergehalt ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BakerDRY™, J.T.Baker®
Methanol
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Formel:
CH₃OH Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN-Nummer: 1230 ADR: 3,II REACH-Nummer: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
ACS - Assay (CH₃OH) (by GC, corrected for water) | ≥99.8 % |
Appearance | Passes Test |
Carbonyl Compounds - Acetaldehyde | ≤0.001 % |
Carbonyl Compounds - Acetone | ≤0.001 % |
Carbonyl Compounds - Formaldehyde | ≤0.001 % |
Color (APHA) | ≤10 |
Residue after Evaporation | ≤1.0 ppm |
Solubility in H₂O | Passes Test |
Substances Darkened by H₂SO₄ | Passes Test |
Substances Reducing Permanganate | Passes Test |
Titrable Acid (µeq/g) | ≤0.3 |
Titrable Base (µeq/g) | ≤0.2 |
Water (by KF, coulometric) | ≤30 ppm |