Methanol, BAKER ANALYZED®, isokratische Qualität für die HPLC, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
8404.1000EA
38.12
EUR
8404.1000
8404.2500
8404.5000
8404.9030RC
Methanol, BAKER ANALYZED®, isokratische Qualität für die HPLC, J.T.Baker®
Methanol
Formel:
CH₃OH Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN-Nummer: 1230 ADR: 3,II REACH-Nummer: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | min. 99.8 % |
Color (APHA) | max. 10 |
Residue after Evaporation (in ppm) | max. 5 |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.0003 |
Titrable Base (meq/g) | max. 0.0002 |
Water (H2O) | max. 0.05 % |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water): | |
at 225 nm | max. 0.30 |
at 240 nm | max. 0.10 |
at 265 nm | max. 0.01 |