Methanol, extra trocken über Molekularsieb 99.8%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
364395000
364390010
364391000
364390025
364395000.EA
37.9
EUR
364395000.
364390010.
364391000.
364390025.
Methanol, extra trocken über Molekularsieb 99.8%, AcroSeal®
Methanol
Formel:
CH₃OH Siedepunkt: 64.7 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0.791 g/cm³ Flammpunkt: 12 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN-Nummer: 1230 ADR: 3,II REACH-Nummer: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.8 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.0005 meq/g |