Ethanol absolut (unversteuert) ≥99,8% (durch GC), CHROMASOLV™ A15 für die HPLC, ohne Additiv, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
02855-4X2.5L
02855-7L
02855-4X2.5LEA
0
EUR
02855-4X2.5L
HONC02855-7L
Ethanol absolut (unversteuert) ≥99,8% (durch GC), CHROMASOLV™ A15 für die HPLC, ohne Additiv, Riedel-de Haën™
Ethanol
Ethanol (Untaxed) for license holders only.
Formel:
C₂H₅OH Siedepunkt: 78…79 °C (1,013 hPa) Schmelzpunkt: –115 °C Dichte: 0,790…0.791 g/cm3 (20 °C) Flammpunkt: 12 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003568 CAS-Nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN-Nummer: 1170 ADR: 3,II REACH-Nummer: 01-2119457610-43 Merck Index: 12,03806 |
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Density | 1.59 (vs air) |
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.360 - 1.362 |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.2 % |
Absorbance at 260 nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 240 nm | Max. 0.1 |
Absorbance at 205 nm | Max. 1.0 |
Suitability test (HPLC) | complying |
Autoignition Temperature | 683 °F |
Refractive Index | n20/D 1.361 |
Explosion Limit | 19 %, 60 °F |