3-Pentanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L06065.14 L06065.22 L06065.36
L06065.14EA 32 EUR
L06065.14 L06065.22 L06065.36
3-Pentanol ≥98%
3-Pentanol
Purity: 98+% CAS No.: 584-02-1 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4100 Odour: Characteristic Melting Point: -8° Boiling Point: 114-115° Beilstein Reference: 1730964 Merck Reference: 14,7120 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00004574
Formel: C₅H₁₂O
Siedepunkt: 114…115 °C
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 0,817
Flammpunkt: 33 °C (91 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004574
CAS-Nummer: 584-02-1
EINECS: 209-526-7
UN-Nummer: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,7120
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ec7192926b50615dfac930445c63174c6221a44&vid=a2f1fa3f1ffa1ecbfb6a5dd1d0f29da27d1d8737&prid=web&clid=SAPDAM