(±)-3-Hexanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-Propyl ethyl carbinol, (±)-Ethyl propyl carbinol, (±)-3-Hydroxy hexane
B20210.14 B20210.22
B20210.14EA 69.4 EUR
B20210.14 B20210.22
(±)-3-Hexanol ≥98%
(±)-3-Hexanol
Purity: 98% CAS No.: 623-37-0 Molecular Formula: C6H14O Formula Weight: 102.18 Flash Point: 42°(108°F) Refractive Index: 1.4150 Odour: Characteristic Boiling Point: 134-136° Beilstein Reference: 1718964 UN No.: 2282 MDL No.: MFCD00004582
Formel: C₆H₁₄O
Siedepunkt: 134…136 °C
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0.81
Flammpunkt: 42 °C (108 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004582
CAS-Nummer: 623-37-0
EINECS: 210-790-0
UN-Nummer: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39530c9bef58d2cdcee4bbc14b525d77fdf89c21&vid=f007f095722cbdace163e1263edb2bf7a2739678&prid=web&clid=SAPDAM