(±)-2-Undecanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Undecan-2-ol, (±)-Methyl nonyl carbinol, (±)-2-Hydroxy undecane, (±)-Nonyl methyl carbinol, 2-Undecanol
Purity: 98+%
CAS No.: 1653-30-1
Molecular Formula: C11H24O
Formula Weight: 172.31
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Mild
Melting Point: 1-3°
Boiling Point: 228-229°
Beilstein Reference: 1719795
MDL No.: MFCD00021958
Formel:
C₁₁H₂₄O Siedepunkt: 228…229 °C Schmelzpunkt: 1…3 °C Dichte: 0.828 Flammpunkt: 107 °C (225 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00021958 CAS-Nummer: 1653-30-1 EINECS: 216-722-6 |