2-Propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
59304-100ML-F
59304-1L-F
59304-500ML-F
SIAL59304-100ML-FEA
28.2
EUR
SIAL59304-100ML-F
SIAL59304-1L-F
SIAL59304-500ML-F
2-Propanol, Sigma-Aldrich®
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –89 °C Dichte: 0.786 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 12 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS-Nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN-Nummer: 1219 ADR: 3,II REACH-Nummer: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |