2-Propanol ≥99,7% für die Gaschromatographie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
40983.K2 40983.M1
40983.K2EA 69.3 EUR
40983.K2 40983.M1
2-Propanol ≥99,7% für die Gaschromatographie
2-Propanol
Purity: 99.7+% CAS No.: 67-63-0 Molecular Formula: (CH3)2CHOH Formula Weight: 60.10 Flash Point: 12°(53°F) Physical Form: Liquid Density: 0.785 Refractive Index: 1.3770 Odour: Alcohol-like Melting Point: -90° Boiling Point: 82-83° Beilstein Reference: 635639 Merck Reference: 14,5208 UN No.: 1219 MDL No.: MFCD00011674
Suitable for environmental, pesticide, and GC analysis
Formel: (CH₃)₂CHOH
Siedepunkt: 82…83 °C
Schmelzpunkt: –90 °C
Dichte: 0,785
Flammpunkt: 12 °C (53 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN-Nummer: 1219
ADR: 3,II
REACH-Nummer: 01-2119457558-25
Merck Index: 14,5208
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM