2-Propanol 99.5+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
149320010 149320025 149320250 149320050 149320100
ACRO149320010EA 51 EUR
ACRO149320010 ACRO149320025 ACRO149320250 ACRO149320050 ACRO149320100
2-Propanol 99.5+%
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89,5 °C
Dichte: 0,785 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN-Nummer: 1219
ADR: 3,II
REACH-Nummer: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM