1-Propanol, wasserfrei ≥99,9%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
41465.AK 41465.K2 41465.K7
41465.AKEA 47.4 EUR
41465.AK 41465.K2 41465.K7
1-Propanol, wasserfrei ≥99,9%
1-Propanol
Purity: 99.9% CAS No.: 71-23-8 Molecular Formula: CH3CH2CH2OH Formula Weight: 60.10 Flash Point: 15°(59°F) Physical Form: Liquid Density: 0.804 Refractive Index: 1.3850 Odour: Alcohol-like Melting Point: -127° Boiling Point: 97° Beilstein Reference: 1098242 Merck Reference: 14,7842 UN No.: 1274 MDL No.: MFCD00002941
Solvent
Formel: H₃CCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 97 °C
Schmelzpunkt: –127 °C
Dichte: 0,804
Flammpunkt: 15 °C (59 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002941
CAS-Nummer: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN-Nummer: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM