1-Pentanol, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Pentyl alcohol, 1-Hydroxy pentane, n-Amyl alcohol, Amyl alcohol, Butyl carbinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
77597-10ML-F
77597-1ML-F
77597-5ML-F
77597-10ML-FEA
339
EUR
77597-10ML-F
77597-1ML-F
77597-5ML-F
1-Pentanol, Supelco®
1-Pentanol
Formel:
H₃C(CH₂)₃CH₂OH Molekulargewicht: 88.15 g/mol Siedepunkt: 137.9 Schmelzpunkt: –79 °C Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 48 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002977 CAS-Nummer: 71-41-0 EINECS: 200-752-1 UN-Nummer: 1105 ADR: 3 III Merck Index: 13,07195 |