1-Pentanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Pentyl alcohol, 1-Hydroxy pentane, n-Amyl alcohol, Amyl alcohol, Butyl carbinol

76929-1L 76929-250ML
SIAL76929-1LEA 164 EUR
SIAL76929-1L SIAL76929-250ML
1-Pentanol, Sigma-Aldrich®
1-Pentanol
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Molekulargewicht: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 137.9
Schmelzpunkt: –79 °C
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 48
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002977
CAS-Nummer: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN-Nummer: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR