1-Pentanol 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 99+%
CAS No.: 71-41-0
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 49°(120°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.812
Refractive Index: 1.4103
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: -79°
Boiling Point: 136-138°
Beilstein Reference: 1730975
Merck Reference: 14,7118
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00002977
Formel:
H₃C(CH₂)₃CH₂OH Siedepunkt: 136…138 °C Schmelzpunkt: –79 °C Dichte: 0,812 Flammpunkt: 49 °C (120 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002977 CAS-Nummer: 71-41-0 EINECS: 200-752-1 UN-Nummer: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 14,7118 |