1-Octadecanol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
129300010 129300025
ACRO129300010EA 49.6 EUR
ACRO129300010 ACRO129300025
1-Octadecanol 95%
1-Octadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
Siedepunkt: 210 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Dichte: 0,805 to 0.815 g/cm³ (60 °C)
Flammpunkt: 185 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002823
CAS-Nummer: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Merck Index: 12,08960
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥94 %