1-Hexanol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
Purity: 99%
CAS No.: 111-27-3
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 60°(140°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.814
Refractive Index: 1.4180
Appearance: Colourless
Melting Point: -52°
Boiling Point: 157°
Beilstein Reference: 969167
Merck Reference: 14,4697
UN No.: 2282
MDL No.: MFCD00002982
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₂OH Siedepunkt: 157 °C Schmelzpunkt: –52 °C Dichte: 0.814 Flammpunkt: 60 °C (140 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002982 CAS-Nummer: 111-27-3 EINECS: 203-852-3 UN-Nummer: 2282 ADR: 3,III Merck Index: 14,4697 |