1-Dodecanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Undecyl carbinol, 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxy dodecane, Lauryl alcohol, Dodecyl Alcohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03462.0100
8.03462.1000
8.03462.0100EA
27.1
EUR
8.03462.0100
8.03462.1000
1-Dodecanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Dodecanol
Formel:
H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH Molekulargewicht: 186.34 g/mol Siedepunkt: 260 Schmelzpunkt: 22…24 °C Dichte: 0.81976 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 119 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004753 CAS-Nummer: 112-53-8 EINECS: 203-982-0 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,03439 |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | 21-24°C |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |