1-Dodecanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Undecyl carbinol, 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxy dodecane, Lauryl alcohol, Dodecyl Alcohol
A12228.0B A12228.0I A12228.30
A12228.0BEA 68 EUR
A12228.0B A12228.0I A12228.30
1-Dodecanol ≥98%
1-Dodecanol
Purity: 98% CAS No.: 112-53-8 Molecular Formula: C12H26O Formula Weight: 186.34 Flash Point: 127°(260°F) Physical Form: Crystalline Density: 0.830 Refractive Index: 1.4430 Appearance: White Odour: Alcohol-like Melting Point: 24-27° Boiling Point: 258-260° Beilstein Reference: 1738860 Merck Reference: 14,3405 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00004753
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Molekulargewicht: 186.34 g/mol
Siedepunkt: 258…260 °C
Schmelzpunkt: 24…27 °C
Dichte: 0.830
Flammpunkt: 127 °C (260 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004753
CAS-Nummer: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03439