1-Dodecanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Undecyl carbinol, 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxy dodecane, Lauryl alcohol, Dodecyl Alcohol
155450010 155455000 155450100 155450050
ACRO155450010EA 77.7 EUR
ACRO155450010 ACRO155455000 ACRO155450100 ACRO155450050
1-Dodecanol 98%
1-Dodecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Molekulargewicht: 186.34 g/mol
Siedepunkt: 258…265 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 22…27 °C
Dichte: 0.835 g/cm³
Flammpunkt: 119 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004753
CAS-Nummer: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03439
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Liquid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure