1-Butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
281549-100ML
281549-1L
SIAL281549-100MLEA
78.8
EUR
SIAL281549-100ML
SIAL281549-1L
1-Butanol, Sigma-Aldrich®
1-Butanol
Formel:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH Siedepunkt: 117.6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –89 °C Dichte: 0.812 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 30 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002964 CAS-Nummer: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN-Nummer: 1120 ADR: 3,III REACH-Nummer: 01-2119484630-38 Merck Index: 13,01539 |