1-Butanol, LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01988.1000 1.01988.2500
1.01988.1000EA 209 EUR
1.01988.1000 1.01988.2500
1-Butanol, LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
1-Butanol
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Siedepunkt: 117.6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 30 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002964
CAS-Nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN-Nummer: 1120
ADR: 3,III
REACH-Nummer: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM