Formaldehyddimethylacetal zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Formal, Methylal, Dimethoxymethane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06017.1000
8.06017.2500
8.06017.1000EA
45
EUR
8.06017.1000
8.06017.2500
Formaldehyddimethylacetal zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Formaldehyddimethylacetal
Formel:
CH₂(OCH₃)₂ Molekulargewicht: 76.1 g/mol Siedepunkt: 42 Schmelzpunkt: –105 °C Dichte: 0.821 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –18 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008495 CAS-Nummer: 109-87-5 EINECS: 203-714-2 UN-Nummer: 1234 ADR: 3 II Merck Index: 12,06093 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -105 °C |
Molar Mass | 76.11 g/mol |
Boiling Point | 42.3 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 440 hPa (20 °C) |
Flash Point | -18 °C |
Refractive Index | 1.3541 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.6 - 17.6 %(V) |
Density | 0.86 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 235 °C |