Formaldehyddimethylacetal ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Formal, Methylal, Dimethoxymethane
A12055.0F
A12055.AE
A12055.AP
A12055.0FEA
103
EUR
A12055.0F
A12055.AE
A12055.AP
Formaldehyddimethylacetal ≥98%
Formaldehyddimethylacetal
Purity: 98%
CAS No.: 109-87-5
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: -17°(1°F)
Refractive Index: 1.3545
Melting Point: -105°
Boiling Point: 41-42°
Beilstein Reference: 1697025
Merck Reference: 14,6012
UN No.: 1234
MDL No.: MFCD00008495
Formel:
CH₂(OCH₃)₂ Molekulargewicht: 76.1 g/mol Siedepunkt: 41…42 °C Schmelzpunkt: –105 °C Dichte: 0.863 Flammpunkt: –17 °C (1 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008495 CAS-Nummer: 109-87-5 EINECS: 203-714-2 UN-Nummer: 1234 ADR: 3 II Merck Index: 12,06093 |