Acetondimethylacetal ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2-Dimethoxypropane, Dimethoxypropane, DMP, Dimethoxy-2,2-propane
Purity: 98%
CAS No.: 77-76-9
Molecular Formula: (CH3O)2C(CH3)2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: -11°(12°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.848
Refractive Index: 1.3780
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -47°
Boiling Point: 79-81°
Beilstein Reference: 635678
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008479
Formel:
C₅H₁₂O₂ Molekulargewicht: 104.15 g/mol Siedepunkt: 79…81 °C Schmelzpunkt: –47 °C Dichte: 0.848 Flammpunkt: –11 °C (–12 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008479 CAS-Nummer: 77-76-9 EINECS: 201-056-0 UN-Nummer: 3271 ADR: 3 II |