Acetondimethylacetal 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2-Dimethoxypropane, Dimethoxypropane, DMP, Dimethoxy-2,2-propane
115630010
115635000
115630025
115630100
ACRO115630010EA
109
EUR
ACRO115630010
ACRO115635000
ACRO115630025
ACRO115630100
Acetondimethylacetal 98+%
Acetondimethylacetal
Formel:
C₅H₁₂O₂ Molekulargewicht: 104.15 g/mol Siedepunkt: 83 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –47 °C Dichte: 0.84 g/cm³ Flammpunkt: –5 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008479 CAS-Nummer: 77-76-9 EINECS: 201-056-0 UN-Nummer: 3271 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥98.0 % |