Diethylether stabilisiert, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
Stabilisierung: 7 ppm Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.00923.1000 1.00923.6025
1.00923.1000EA 58.2 EUR
1.00923.1000 1.00923.6025
Diethylether stabilisiert, EMPLURA®, Supelco®
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molekulargewicht: 74.12 g/mol
Siedepunkt: 35
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN-Nummer: 1155
ADR: 3 I
REACH-Nummer: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM