Diethylether, sehr niedriger Wassergehalt ≥99,0% (durch GC) Unstabilisiert, BakerDRY™, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
9250-10EA
243.74
EUR
9250-10
9250-12
Diethylether, sehr niedriger Wassergehalt ≥99,0% (durch GC) Unstabilisiert, BakerDRY™, J.T.Baker®
Diethylether
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Formel:
(CH₃CH₂)₂O Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –123 °C Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –40 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011646 CAS-Nummer: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN-Nummer: 1155 ADR: 3,I REACH-Nummer: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |
|
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
ACS - Assay ((C₂H₅)₂O) (by GC) | ≥99.0 % |
ACS - Alcohol (C₂H₅OH) | ≤0.05 % |
ACS - Carbonyl Compounds (as HCHO) (by polarography) | ≤0.001 % |
ACS - Color (APHA) | ≤10 |
ACS - Peroxide (as H₂O₂) | ≤1 ppm |
ACS - Residue after Evaporation | ≤5 ppm |
ACS - Titrable Acid (µeq/g) | ≤0.2 |
ACS - Water (by KF, coulometric) | ≤10.0 ppm |