Diethylether 99+% stabilisiert für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
Stabilisierung: Stabilisiert mit Ethanol
410050010 410055000
ACRO410050010EA 80.8 EUR
ACRO410050010 ACRO410055000
Diethylether 99+% stabilisiert für die Spektroskopie
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molekulargewicht: 74.12 g/mol
Siedepunkt: 34.6 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –116 °C
Dichte: 0.714 g/cm³
Flammpunkt: –45 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN-Nummer: 1155
ADR: 3 I
REACH-Nummer: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
GC ≥99.0 % (Excluding stabilizer)
UV at 400 nm A: ≤0.004
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 1 % w/w Ethanol
Peroxides ≤5 ppm (as H2O2)