Diethylether, extra trocken über Molekularsieb 99.5% stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
364331000 364335000 364330010 364330025
364331000.EA 29.8 EUR
364331000. 364335000. 364330010. 364330025.
Diethylether, extra trocken über Molekularsieb 99.5% stabilisiert, AcroSeal®
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molekulargewicht: 74.12 g/mol
Siedepunkt: 34.6 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –116 °C
Dichte: 0.714 g/cm³
Flammpunkt: –45 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN-Nummer: 1155
ADR: 3 I
REACH-Nummer: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance clear colorless liquid
GC ≥99.4%
Water ≤0.005% (Coulometric)
Acidity ≤0.0002 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)