Nitromethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ100
73478-100ML 73478-500ML
SIAL73478-100MLEA 95.6 EUR
SIAL73478-100ML SIAL73478-500ML
Nitromethan, Sigma-Aldrich®
Nitromethan
Formel: CH₃NO₂
Siedepunkt: 101.2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1.138 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 44 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007400
CAS-Nummer: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN-Nummer: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06644