Nitromethan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11806.36 A11806.0E A11806.22
A11806.36EA 67.2 EUR
A11806.36 A11806.0E A11806.22
Nitromethan ≥98%
Nitromethan
Purity: 98+% CAS No.: 75-52-5 Molecular Formula: CH3NO2 Formula Weight: 61.04 Flash Point: 35°(95°F) Physical Form: Liquid Density: 1.130 Refractive Index: 1.3820 Appearance: Colourless Odour: Characteristic Melting Point: -29° Boiling Point: 101° Beilstein Reference: 1698205 Merck Reference: 14,6611 UN No.: 1261 MDL No.: MFCD00007400
Formel: CH₃NO₂
Siedepunkt: 101 °C
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1.130
Flammpunkt: 35 °C (95 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007400
CAS-Nummer: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN-Nummer: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6611