Nitromethan 96% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
424015000 424010010 424010025
ACRO424015000EA 85.7 EUR
ACRO424015000 ACRO424010010 ACRO424010025
Nitromethan 96% ACS
Nitromethan
Formel: CH₃NO₂
Siedepunkt: 101.2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1.12 g/cm³
Flammpunkt: 35 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007400
CAS-Nummer: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN-Nummer: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06644
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥95 %
Color scale ≤10 APHA