Nitromethan 96% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
167860025 167865000
ACRO167860025EA 296 EUR
ACRO167860025 ACRO167865000
Nitromethan 96% für die Spektroskopie
Nitromethan
Formel: CH₃NO₂
Siedepunkt: 101.2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1.12 g/cm³
Flammpunkt: 35 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007400
CAS-Nummer: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN-Nummer: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06644
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥95 %
UV at 430 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA